4-Brom-5-fluor-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
638994-5G
SIAL638994-5GEA
123
EUR
SIAL638994-5G
4-Brom-5-fluor-2-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-5-fluor-2-nitrotoluol
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Molecular Weight: 234,02 g/mol |
MDL:
MFCD04039299 CAS-Nummer: 224185-19-7 EINECS: 262-536-3 |