4-Brom-2-fluor-5-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-3-fluor-6-iod-4-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639028-1G
SIAL639028-1GEA
79.2
EUR
SIAL639028-1G
4-Brom-2-fluor-5-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
4-Brom-2-fluor-5-iodtoluol
Formel:
C₇H₅BrFI Molecular Weight: 314,92 g/mol |
MDL:
MFCD06200719 CAS-Nummer: 870704-15-7 |