5-Brom-4-fluor-2-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639036-5G
SIAL639036-5GEA
85.8
EUR
SIAL639036-5G
5-Brom-4-fluor-2-methylanilin, Sigma-Aldrich®
5-Brom-4-fluor-2-methylanilin
Formel:
C₇H₇BrFN Molecular Weight: 204.04 g/mol |
MDL:
MFCD05865218 CAS-Nummer: 627871-16-3 |