2-Fluor-5-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639184-1G
639184-5G
SIAL639184-1GEA
22.8
EUR
SIAL639184-1G
SIAL639184-5G
2-Fluor-5-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₅H₅BFNO₂ |
MDL:
MFCD03411559 CAS-Nummer: 351019-18-6 |