trans-3-Hydroxy-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-nitroethene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639672-5G
SIAL639672-5GEA
603
EUR
SIAL639672-5G
trans-3-Hydroxy-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Hydroxy-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₇NO₃ |
CAS-Nummer:
3156-44-3 |