trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Dimethoxy-2-(2-nitrovinyl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639699-1G
SIAL639699-1GEA
70.8
EUR
SIAL639699-1G
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-2,5-Dimethoxy-β-nitrostyrol
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ Molecular Weight: 209,200 g/mol |
MDL:
MFCD00065072 CAS-Nummer: 40276-11-7 |