trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-4-(2-Nitrovinyl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639729-1G
SIAL639729-1GEA
37.5
EUR
SIAL639729-1G
trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₇NO₃ Molecular Weight: 165,1461 g/mol |
MDL:
MFCD00060551 CAS-Nummer: 22568-49-6 |