Bis(4-methoxyphenyl)disulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
641367-1G
SIAL641367-1GEA
59.1
EUR
SIAL641367-1G
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid, Sigma-Aldrich®
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid
Formel:
C₁₄H₁₄O₂S₂ Molecular Weight: 278,4 g/mol |
MDL:
MFCD00041358 CAS-Nummer: 5335-87-5 |