Dodecyl-methylsulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
641480-25G
SIAL641480-25GEA
269
EUR
SIAL641480-25G
Dodecyl-methylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dodecyl-methylsulfid
Formel:
C₁₃H₂₈S Molecular Weight: 216,41 g/mol |
MDL:
MFCD00015073 CAS-Nummer: 3698-89-3 EINECS: 223-028-7 |