Erbium(III)oxid 5% (w/w) ≥99,9% (Metall-Basis), Nanopartikel-Dispersion <100 nm (BET), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Erbiumoxid, Dierbiumtrioxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

641839-100ML
SIAL641839-100MLEA 620 EUR
SIAL641839-100ML
Erbium(III)oxid 5% (w/w) ≥99,9% (Metall-Basis), Nanopartikel-Dispersion <100 nm (BET), Sigma-Aldrich®
Erbium(III)oxid
Formel: Er₂O₃
Molecular Weight: 382,52 g/mol
Schmelzpunkt: 2420 °C
Dichte: 7,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010991
CAS-Nummer: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR