Samarium(III)oxid ∼5% (w/w) ≥99,9% (Metall-Basis), Nanopartikel-Dispersion <100 nm (BET), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
641855-100ML
SIAL641855-100MLEA 704 EUR
SIAL641855-100ML
Samarium(III)oxid ∼5% (w/w) ≥99,9% (Metall-Basis), Nanopartikel-Dispersion <100 nm (BET), Sigma-Aldrich®
Samarium(III)oxid
Formel: O₃Sm₂
Molecular Weight: 348,72 g/mol
Schmelzpunkt: 2325 °C
Dichte: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011237
CAS-Nummer: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,08347