trans-2,6-Dichlor-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dichloro-β-nitrostyrene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642142-1G
SIAL642142-1GEA
32.3
EUR
SIAL642142-1G
trans-2,6-Dichlor-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-2,6-Dichlor-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 218,04 g/mol |
MDL:
MFCD00024821 CAS-Nummer: 22482-43-5 |