trans-3,4-Dichlor-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,4-Dichloro-β-nitrostyrene, 1,2-Dichloro-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642150-5G
SIAL642150-5GEA
118
EUR
SIAL642150-5G
trans-3,4-Dichlor-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-3,4-Dichlor-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₅Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD00052834 CAS-Nummer: 18984-16-2 |