trans-2-Chlor-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloro-β-nitrostyrene, 1-(2-Chlorophenyl)-2-nitroethylene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642185-5G
SIAL642185-5GEA
48.8
EUR
SIAL642185-5G
trans-2-Chlor-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Chlor-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₆ClNO₂ Molecular Weight: 183,60 g/mol |
MDL:
MFCD00024820 CAS-Nummer: 3156-34-1 |