trans-3-Chlor-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642193-5G
SIAL642193-5GEA
148
EUR
SIAL642193-5G
trans-3-Chlor-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-3-Chlor-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₆ClNO₂ Molecular Weight: 183,59 g/mol |
MDL:
MFCD00175518 CAS-Nummer: 37888-03-2 |