trans-2-Brom-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-1-Bromo-2-(2-nitrovinyl)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642215-5G
SIAL642215-5GEA
160
EUR
SIAL642215-5G
trans-2-Brom-β-nitrostyrol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Brom-β-nitrostyrol
Formel:
C₈H₆BrNO₂ Molecular Weight: 228,0427 g/mol |
MDL:
MFCD01317567 CAS-Nummer: 155988-33-3 |