3-Brom-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642398-25G
SIAL642398-25GEA
72
EUR
SIAL642398-25G
3-Brom-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
3-Brom-p-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Molecular Weight: 196,05 g/mol |
MDL:
MFCD06797818 CAS-Nummer: 42872-74-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |