3-Iod-4-methylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642401-25G
SIAL642401-25GEA
222
EUR
SIAL642401-25G
3-Iod-4-methylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
3-Iod-4-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₆IN Molecular Weight: 243,444 g/mol |
MDL:
MFCD06797817 CAS-Nummer: 42872-79-7 |