2-Amino-3,5-dibrombenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642800-5G
SIAL642800-5GEA
63.7
EUR
SIAL642800-5G
2-Amino-3,5-dibrombenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3,5-dibrombenzonitril
Formel:
C₇H₄Br₂N₂ Molecular Weight: 275,93 g/mol |
MDL:
MFCD00179571 CAS-Nummer: 68385-95-5 |