2-Amino-3-chlor-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Amino-3-chlor-5-nitrobenzoesäurenitril, 2-chlor-6-cyan-4-nitroanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642835-25G
SIAL642835-25GEA 142 EUR
SIAL642835-25G
2-Amino-3-chlor-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-chlor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
Molecular Weight: 197,58 g/mol
Schmelzpunkt: 185…187 °C
MDL: MFCD00126957
CAS-Nummer: 20352-84-5
EINECS: 243-760-0