Aluminiumoxid 20% (w/w) in Wasser, Nanopartikel 30 - 60 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
642991-100ML
SIAL642991-100MLEA
320
EUR
SIAL642991-100ML
Aluminiumoxid 20% (w/w) in Wasser, Nanopartikel 30 - 60 nm (TEM), Sigma-Aldrich®
Aluminium oxide
No dispersant is added.
Formel:
Al₂O₃ Dichte: 1,06 g/ml (25 °C) |
MDL:
MFCD00003424 CAS-Nummer: 1344-28-1 |
Spezifikation Testergebnisse
ICP Major Analysis (Confirms Aluminum Component) | Confirmed |
Loading, Disperison | 19.0 - 21.0% wt. |
Particle Size (TEM) | 30 - 60 nm |