4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

643033-1G
SIAL643033-1GEA 81.5 EUR
SIAL643033-1G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molecular Weight: 209.6 g/mol
Siedepunkt: 100…104 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.373
MDL: MFCD00190124
CAS-Nummer: 62039-92-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR