2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

643041-1G
SIAL643041-1GEA 34 EUR
SIAL643041-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molecular Weight: 209,6 g/mol
Siedepunkt: 100…106 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00190123
CAS-Nummer: 15996-78-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR