4-Fluor-2-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluor-3-iod-4-methylbenzol, 4-Fluor-2-iod-1-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643068-5G
SIAL643068-5GEA
26
EUR
SIAL643068-5G
4-Fluor-2-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆FI Molecular Weight: 236,03 g/mol |
MDL:
MFCD00013709 CAS-Nummer: 13194-67-7 EINECS: 236-153-7 UN: 1993 ADR: 3,III |