3-Chlor-2,4,5-trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,5-Trifluoro-3-chlorobenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643300-5G
SIAL643300-5GEA
37
EUR
SIAL643300-5G
3-Chlor-2,4,5-trifluorbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₂ClF₃O₂ Molecular Weight: 210,54 g/mol |
MDL:
MFCD00153101 CAS-Nummer: 101513-77-3 |