2-Acetylamino-5-brom-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Acetamido-5-bromo-6-methylpyridine, 6-Acetamido-3-bromo-2-methylpyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643475-1G
SIAL643475-1GEA
88
EUR
SIAL643475-1G
2-Acetylamino-5-brom-6-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetylamino-5-brom-6-methylpyridin
Formel:
C₈H₉BrN₂O Molecular Weight: 229,0700 g/mol |
MDL:
MFCD03909755 CAS-Nummer: 142404-84-0 |