2-Acetylamino-3-brom-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643483-1G
SIAL643483-1GEA
63.2
EUR
SIAL643483-1G
2-Acetylamino-3-brom-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetylamino-3-brom-5-methylpyridin
Formel:
C₈H₉BrN₂O Molecular Weight: 229,074 g/mol |
MDL:
MFCD06798091 CAS-Nummer: 142404-83-9 |