2-Acetylamino-5-brom-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)acetamide, 2-Acetamido-5-bromo-4-picoline, 2-Acetamido-5-bromo-4-methylpyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643491-1G
SIAL643491-1GEA
86.4
EUR
SIAL643491-1G
2-Acetylamino-5-brom-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetylamino-5-brom-4-methylpyridin
Formel:
C₈H₉BrN₂O Molecular Weight: 229,0700 g/mol |
MDL:
MFCD06798092 CAS-Nummer: 142404-82-8 |