2,6-Dichlor-3-cyan-4-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643521-25G
SIAL643521-25GEA
156
EUR
SIAL643521-25G
2,6-Dichlor-3-cyan-4-picolin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlor-3-cyan-4-picolin
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 187.03 g/mol |
MDL:
MFCD00052633 CAS-Nummer: 875-35-4 EINECS: 212-873-7 |