2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
643548-1G
SIAL643548-1GEA
32.8
EUR
SIAL643548-1G
2-Brom-3-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃BrF₃N Molecular Weight: 226 g/mol |
MDL:
MFCD00153084 CAS-Nummer: 175205-82-0 |