3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile, 4-(3-Cyanophenyl)phenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643998-1G
SIAL643998-1GEA
115
EUR
SIAL643998-1G
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
3-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril
Formel:
C₁₃H₉NO Molecular Weight: 195,2200 g/mol |
MDL:
MFCD05854255 CAS-Nummer: 154848-44-9 |