3-Brom-5-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
644102-5G
SIAL644102-5GEA
179
EUR
SIAL644102-5G
3-Brom-5-formylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-5-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Molecular Weight: 186,01 g/mol |
MDL:
MFCD03265758 CAS-Nummer: 113118-81-3 |