3'-Nitroacetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(3-Nitrophenyl)acetamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
644250-25G
SIAL644250-25GEA 277 EUR
SIAL644250-25G
3'-Nitroacetanilid, Sigma-Aldrich®
3'-Nitroacetanilid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017015
CAS-Nummer: 122-28-1
EINECS: 204-532-6