DL-Methioninsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
64430-5G-F
SIAL64430-5G-FEA
70.6
EUR
SIAL64430-5G-F
DL-Methioninsulfoxid, Sigma-Aldrich®
DL-Methioninsulfoxid
Formel:
C₅H₁₁NO₃S Molecular Weight: 165,21 g/mol |
MDL:
MFCD00002620 CAS-Nummer: 62697-73-8 EINECS: 263-700-7 |