5-Amino-3-(4-chlorphenyl)isoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(4-Chlorophenyl)isoxazol-5-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
644943-1G
SIAL644943-1GEA
99.2
EUR
SIAL644943-1G
5-Amino-3-(4-chlorphenyl)isoxazol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₇ClN₂O Molecular Weight: 194,6177 g/mol |
MDL:
MFCD01569450 CAS-Nummer: 33866-48-7 |