Methyl-2,3-dimethoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,3-Dimethoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
645583-10G
SIAL645583-10GEA
44.2
EUR
SIAL645583-10G
Methyl-2,3-dimethoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2,3-dimethoxybenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196,2 g/mol |
MDL:
MFCD00027555 CAS-Nummer: 2150-42-7 EINECS: 218-425-7 |