1,3-Diethyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
646261-1G
SIAL646261-1GEA
154
EUR
SIAL646261-1G
1,3-Diethyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazan, Sigma-Aldrich®
1,3-Diethyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formel:
C₈H₂₃NSi₂ Molecular Weight: 189,45 g/mol |
CAS-Nummer:
17882-94-9 |