1-Brom-4-pentylbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Brom-pentylbenzol, (4-Bromphenyl)pentan, p-Brom-pentylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646350-5G
SIAL646350-5GEA
73.6
EUR
SIAL646350-5G
1-Brom-4-pentylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-pentylbenzol
Formel:
C₁₁H₁₅Br Molecular Weight: 227,14 g/mol |
MDL:
MFCD00061113 CAS-Nummer: 51554-95-1 |