2-(Boc-amino)-5-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Boc-2-Amino-5-bromopyridine, 2-Amino-5-bromopyridine, 2-BOC protected
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646385-5G
SIAL646385-5GEA
58.1
EUR
SIAL646385-5G
2-(Boc-amino)-5-brompyridin, Sigma-Aldrich®
2-(Boc-amino)-5-brompyridin
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 273,13 g/mol |
MDL:
MFCD06411381 CAS-Nummer: 159451-66-8 |