Methyl-3-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646741-10G
SIAL646741-10GEA
257
EUR
SIAL646741-10G
Methyl-3-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-chlor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₇ClO₂S Molecular Weight: 226,68 g/mol |
MDL:
MFCD00052503 CAS-Nummer: 21211-07-4 |