Methyl-3-chlor-6-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646776-1G
SIAL646776-1GEA
110
EUR
SIAL646776-1G
Methyl-3-chlor-6-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-chlor-6-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₆ClFO₂S |
MDL:
MFCD00449849 CAS-Nummer: 21211-20-1 |