Methyl-3-chlor-6-methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
646784-1G
SIAL646784-1GEA
117
EUR
SIAL646784-1G
Methyl-3-chlor-6-methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-chlor-6-methyl-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₇ClO₂S |
MDL:
MFCD01630702 CAS-Nummer: 59812-34-9 |