Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brom-4-methoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647578-10G
SIAL647578-10GEA
145
EUR
SIAL647578-10G
Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245,07 g/mol |
MDL:
MFCD00210463 CAS-Nummer: 35450-37-4 |