4-(2-Aminoethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-(4-Pyridyl)ethylamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

648701-1G
SIAL648701-1GEA 140 EUR
SIAL648701-1G
4-(2-Aminoethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76 °C
Dichte: 1,0238 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00038045
CAS-Nummer: 13258-63-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR