2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)pyridin-2-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
648876-250MG
SIAL648876-250MGEA
76.6
EUR
SIAL648876-250MG
2-Hydroxy-4-(trifluormethyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃NO Molecular Weight: 163,1 g/mol |
MDL:
MFCD00153195 CAS-Nummer: 50650-59-4 |