2-Hydroxy-6-methylisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
649449-10G
SIAL649449-10GEA
271
EUR
SIAL649449-10G
2-Hydroxy-6-methylisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-6-methylisonicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,15 g/mol |
MDL:
MFCD02682019 CAS-Nummer: 86454-13-9 |