1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
650129-1G
SIAL650129-1GEA
100
EUR
SIAL650129-1G
1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₅H₂₄N₂ Molecular Weight: 232,37 g/mol |
MDL:
MFCD00082594 CAS-Nummer: 956-61-6 |