1-(2-Fluorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
650242-5G
SIAL650242-5GEA
94.5
EUR
SIAL650242-5G
1-(2-Fluorbenzyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(2-Fluorbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₅FN₂ Molecular Weight: 194,25 g/mol |
MDL:
MFCD02256027 CAS-Nummer: 89292-78-4 |