1-Boc-3-piperidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
650811-25G
650811-5G
SIAL650811-25GEA
54.2
EUR
SIAL650811-25G
SIAL650811-5G
1-Boc-3-piperidon, Sigma-Aldrich®
1-Boc-3-piperidon
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ |
MDL:
MFCD01631193 CAS-Nummer: 98977-36-7 |