6-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
65125-5G-F
SIAL65125-5G-FEA
152
EUR
SIAL65125-5G-F
6-Methoxy-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-2-naphthol
Formel:
C₁₁H₁₀O₂ Molecular Weight: 174.2000 g/mol |
MDL:
MFCD00088677 CAS-Nummer: 5111-66-0 |